Tlačiť
thiosíran sodný pentahydrát ≥99%, Proteomics Grade
Dodávateľ: VWR Chemicals
M132-500GEA 183.36 EUR
M132-500G
thiosíran sodný pentahydrát ≥99%, Proteomics Grade
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
Mw: 248,19 g/mol
Teplota tavenia: 49 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149186
Číslo CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
ADR: ,
Merck Index: 12,08844
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Insolubles 0.005%
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 8.4
Protease none detected
Purity 99%
Sulphate and Sulphite 0.1%
Sulphide 0.0001%