Tlačiť
Chlorid strontnatý hexahydrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
28321.268EA 103.07 EUR
28321.268
Chlorid strontnatý hexahydrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chlorid strontnatý hexahydrát
Vzorec: SrCl₂·6H₂O
Mw: 266,62 g/mol
Teplota varu: 100 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 61 °C
Hustota: 1,93 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149865
Číslo CAS: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.0 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 - 7.0
Insolubility in water Max. 50 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 25 ppm
Ba (Barium) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.05 %
Cu (Copper) Max. 2 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Na (Sodium) Max. 150 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 2 ppm