Chlorid ciničitý pentahydrát 98%, lumps
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
11570.22EA
49.79
EUR
11570.22
11570.36
Chlorid ciničitý pentahydrát 98%, lumps
Chlorid ciničitý pentahydrát
Tin(IV) chloride hydrate is used in the formation of a xerogel via a cyanogel, a gel that has potential use in solid-state gas sensors. It is involved in the preparation of Indium tin oxide thin films by chemical vapour deposition method.
- Soluble in water and alcohol
Vzorec:
Cl₄Sn·5H₂O Mw: 350,6 g/mol Teplota tavenia: 56 °C Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00149864 Číslo CAS: 10026-06-9 EINECS: 231-588-9 OSN: 2440 ADR: 8,III |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (unspecified) | 97.6% min |