Tlačiť
Desiccator lids, with socket
Dodávateľ: Brand
BRND65738EA 184.94 EUR
BRND65738 BRND65731 BRND65743
Desiccator lids, with socket
Víčka Víka k exsikátorům
Dessicator lids with socket 24/29, made of borosilicate glass 3.3.