Tlačiť
Acetonitril 99+% for spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO167652500EA 78.86 EUR
ACRO167652500 ACRO167650025 ACRO167650010
Acetonitril 99+% for spectroscopy
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Mw: 41,05 g/mol
Teplota varu: 81…82 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 0,781 g/cm³
Teplota vzplanutia: 2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001878
Číslo CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
OSN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 193 nm A: ≤1
UV at 210 nm A: ≤0.3
UV at 220 nm A: ≤0.1
UV at 235 nm A: ≤0.02
UV at 250 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %