Tlačiť
Acetonitril, extra dry 99.9+%, AcroSeal™
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
326810010.EA 222.49 EUR
326810010. 326811000. 326810025.
Acetonitril, extra dry 99.9+%, AcroSeal™
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Mw: 41,05 g/mol
Teplota varu: 81…82 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –46 °C
Hustota: 0,781 g/cm³
Teplota vzplanutia: 2 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001878
Číslo CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
OSN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 % (Coulometric)
GC ≥99.90 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Acetamide ≤10 ppm