Tlačiť
2',5'-Dihydroxyacetophenone
MAYBSB01933.50 MAYBSB01933.1 MAYBSB01933.10
2',5'-Dihydroxyacetophenone
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₈O₃
Mw: 152,15 g/mol
Teplota varu: 296 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 199…202 °C
Číslo MDL: MFCD00002343
Číslo CAS: 490-78-8
EINECS: 207-716-4