1,8-Nonadiene ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
H53502.06EA
152.14
EUR
H53502.06
H53502.14
H53502.03
1,8-Nonadiene ≥99%
1,8-Nonadiene
Vzorec:
C₉H₁₆ Mw: 124,23 g/mol Teplota varu: 141…142 °C Hustota: 0,74 Teplota vzplanutia: 26 °C (79 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008669 Číslo CAS: 4900-30-5 EINECS: 225-527-5 OSN: 3295 ADR: 3,III |