Tlačiť
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
20070.291EA 50.22 EUR
20070.291 20070.553 20070.325 20070.462
Acetonitril ≥99%, TECHNICAL
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
Mw: 41,05 g/mol
Teplota varu: 81,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –45,7 °C
Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 2 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001878
Číslo CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
OSN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/10/718910.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.343 - 1.345