Acetonitril ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83657.320EA
152.6
EUR
83657.320
Acetonitril ≥99.7%, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Acetonitril
Vzorec:
H₃CCN Mw: 41,05 g/mol Teplota varu: 81,6 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –45,7 °C Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 2 °C (ot. pohárek) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001878 Číslo CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 OSN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.7 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.05 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |