Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
L19711.06EA 291.64 EUR
L19711.06 L19711.03
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClF₃O₂S
Mw: 323,52 g/mol
Teplota varu: 217…218 °C
Hustota: 1,835
Teplota vzplanutia: 66 °C (150 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094393
Číslo CAS: 351003-46-8
EINECS: 000-000-0
OSN: 3265
ADR: 8,II