Tlačiť
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
A19925.03EA 27.54 EUR
A19925.03 A19925.06
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde ≥97%
3-Bromo-5-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Mw: 245,07 g/mol
Teplota tavenia: 141…143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173904
Číslo CAS: 3111-37-3