Tlačiť
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
ACRO379570050EA 70.98 EUR
ACRO379570050 ACRO379570250
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine 98%
5-Bromo-2-chloro-3-nitropyridine
Vzorec: C₅H₂BrClN₂O₂
Mw: 237,44 g/mol
Teplota tavenia: 64…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00222270
Číslo CAS: 67443-38-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 69 °C
HPLC ≥97.5 %