Tlačiť
Chrysin, yellow powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
ICNA0215498505EA 41.89 EUR
ICNA0215498505 ICNA0215498525
Chrysin, yellow powder
Chrysin
Vzorec: C₁₅H₁₀O₄
Mw: 254,24 g/mol
Teplota tavenia: 284…290 °C (lit.)
Číslo MDL: MFCD00006834
Číslo CAS: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard