6-Heptynoic acid 95%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
H53519.14EA
1046.14
EUR
H53519.14
H53519.03
H53519.06
6-Heptynoic acid 95%
6-Heptynoic acid
Vzorec:
C₇H₁₀O₂ Mw: 126,16 g/mol Teplota varu: 93…94 °C (1 mmHg) Hustota: 0,997 Teplota vzplanutia: 113 °C (235 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00239430 Číslo CAS: 30964-00-2 OSN: 3265 ADR: 8,III |