Chcete sa opäť prihlásiť?
Octan paládnatý trimer (≥47% Pd) ≥99.98% (metals basis)
Dodávateľ: Alfa Aesar
Nebezpečenstvo
Vzorec: C₄H₆O₄Pd
MW: 224,51 g/mol
Teplota topenia: ∼ 205 °C (dec.)
Teplota skladovania: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012453
Číslo CAS: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
OBJEDNÁVKA
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Pack type Pk Číslo v katalógu VWR Množstvo
Glass bottle for solids 5 g 43086.06
Glass bottle for solids 1 g 43086.03
Rozšíriť všetko / Schovať všetko
Vytvoriť čiarové kódy Formát čiarového kódu: 
Vytvoriť katalóg v PDF
ŠPECIFIKÁCIE
Melting point ca 205° dec.
Formula weight 673.46
CAS No. 3375-31-3
Purity 99.98%
Physical form Powder
Molecular formula C12H18O12Pd3
MDL No. MFCD00012453
Merck reference 14,6991
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory. Enter "x" if you don't know for VWR Chemicals.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Alebo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Popis Číslo v katalógu Availability Jednotka Vaša cena Price Per Množstvo