Palladium(II) acetate (45,9 - 48,4% Pd)
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
10516.14EA
4222.88
EUR
10516.14
10516.03
10516.06
Palladium(II) acetate (45,9 - 48,4% Pd)
Palladium(II) acetate
Carbonylation, oxidation and C-C bond formation
Vzorec:
C₁₂H₁₈O₁₂Pd₃ Mw: 224,51 g/mol Teplota tavenia: ∼ 205 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00012453 Číslo CAS: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 |