Fenylmerkuriacetát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
37125.30EA
352.13
EUR
37125.30
37125.18
Fenylmerkuriacetát ≥98%
Fenylmerkuriacetát
Vzorec:
C₈H₈HgO₂ Mw: 336,74 g/mol Teplota tavenia: 146…153 °C Hustota: 2,4 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008691 Číslo CAS: 62-38-4 EINECS: 200-532-5 OSN: 1674 ADR: 6.1,II |