Tlačiť
Fenylmerkuriacetát ≥98%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
37125.30EA 352.13 EUR
37125.30 37125.18
Fenylmerkuriacetát ≥98%
Fenylmerkuriacetát
Vzorec: C₈H₈HgO₂
Mw: 336,74 g/mol
Teplota tavenia: 146…153 °C
Hustota: 2,4
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008691
Číslo CAS: 62-38-4
EINECS: 200-532-5
OSN: 1674
ADR: 6.1,II