2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
L13446.AEEA
31.61
EUR
L13446.AE
L13446.0F
L13446.AP
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99%
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Vzorec:
C₈H₁₆O₄ Mw: 176,21 g/mol Teplota varu: 218…219 °C Teplota tavenia: –25 °C Hustota: 1,012 Teplota vzplanutia: 95 °C (203 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041928 Číslo CAS: 112-15-2 EINECS: 203-940-1 |