Tlačiť
Chloroform, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.5% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilizácia: stabilizovaný s 2-methyl-2-butenu
22709.292EA 108.28 EUR
22709.292
Chloroform, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.5% stabilizovaný, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Mw: 119,38 g/mol
Teplota varu: 61,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000826
Číslo CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.5 %
Colour value Max. 10 APHA
Acidity Max. 0.0005 %
Residue on evaporation Max. 0.0005 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %
Dichloromethane Max. 0.0100 %
Carbon tetrachloride Max. 0.0100 %
Trichloroethene Max. 0.0100 %
1,1,2,2-Tetrachlorethane Max. 0.0100 %
Formaldehyde-sulphuric colouration Max. 60 APHA
Substances discoloured by H2SO4 Max. 35 APHA
Free chlorine Max. 0.00003 %
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm