Tlačiť
Aceton ≥99.5% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Propanone
E646-4LEA 418.77 EUR
E646-4L E646-1L E646-500ML
Aceton ≥99.5% ACS
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
Mw: 58,08 g/mol
Teplota varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95,4 °C
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: <–20 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008765
Číslo CAS: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
OSN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/07/720607.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Abs.@330 nm <1
Abs.@340 nm ≤0.1
Abs.@350 nm ≤0.02
Abs.@400 nm ≤0.01
Aldehyde ≤0.002%
Color (APHA) ≤10
Isopropyl Alcohol ≤0.05%
Methanol ≤0.05%
Purity ≥99.5%
Residue After Evaporation ≤0.001%
Solubility (50%, CO₂ free Water) Pass
Substances Reducing Permanganate Test Pass
Titrable Acid ≤0.0003 meq/g
Titrable Base ≤0.0006 meq/g