Tlačiť
PCR Mini chladič, s průsvitným víkem
Dodávateľ: Brand
211-3269EA 153.79 EUR
211-3269
PCR Mini chladič, s průsvitným víkem
Krabice Chladící/Mrazící boxy/Sáčky
PP
  • PCR Mini chladič udžuje vzorky při 4 °C po dobu cca 3 hodin
  • izolační gel se mění barvu z fialové na růžovou při 7 °C
  • vhodné pro 0,2 ml jednotlivé nádobky, 8-stripů, 12-stripů i pro 96-jamkové PCR destičky
K ochraně vzorkům před ohřátím.