Tlačiť
Stojan vysoušecí
Dodávateľ: Brand
BRND95105EA 304.29 EUR
BRND95105
Stojan vysoušecí
Stojany Odkapávače
PS s integrálním odkapávacím žlabem.
  • kolíky lze vložit jak je potřeba
  • otvory kolíků jsou vzadu uzavřeny
  • vhodné pro skleněné válce se stupnicí až na 250 ml a kádinky na 1000 ml
Informace o dodávce: Komplet obsahuje sadu 72 kolíků, vypouštěcí hadice a příslušenství pro montáž na stěnu.