Tlačiť
Butylacetát ≥96%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
22080.298EA 24.45 EUR
22080.298
Butylacetát ≥96%, TECHNICAL
Butylacetát
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
Mw: 116,16 g/mol
Teplota varu: 126 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –76 °C
Hustota: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009445
Číslo CAS: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
OSN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/94/721894.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 96 %