Tlačiť
Ethylacetát ≥99%, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
23879.295EA 29.37 EUR
23879.295 23879.466 23879.364 23879.557
Ethylacetát ≥99%, TECHNICAL
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
Mw: 88,11 g/mol
Teplota varu: 77,1 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –83 °C
Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –4 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009171
Číslo CAS: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
OSN: 1173
ADR: 3,II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test