Ethylacetát, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.8%
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83681.290EA
162.85
EUR
83681.290
83681.269
83681.230
Ethylacetát, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.8%
Ethylacetát
250 ml láhev s uzávěrem se septem a šesti oddělenými body vpichu
Vzorec:
CH₃COOC₂H₅ Mw: 88,11 g/mol Teplota varu: 77,1 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –83 °C Hustota: 0,902 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: -4 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00009171 Číslo CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 OSN: 1173 ADR: 3,II REACH: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
Výsledky špecifikačného testu
Obsah (bezvodá substance) | Min. 99,8 % |
Kyselost | Max. 0,0005 meq/g |
Odparek | Max. 0,0005 % |
Voda | Max. 0,0050 % |