Kyselina mravenčí ≥94.5%, high purity
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
0961-100MLEA
109.62
EUR
0961-100ML
0961-500ML
Kyselina mravenčí ≥94.5%, high purity
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H Mw: 46,03 g/mol Teplota varu: 100…101 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 8,2…8.4 °C Hustota: 1,22 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 48 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003297 Číslo CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 OSN: 1779 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119491174-37 |
Výsledky špecifikačného testu
Purity | ≥94.5% |