Tlačiť
Kyselina mravenčí ≥96% ACS
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
36617.36EA 106.3 EUR
36617.36 36617.A3 36617.57
Kyselina mravenčí ≥96% ACS
Kyselina mravenčí
Purity: 96+%
CAS No.: 64-18-6
Molecular Formula: CH2O2
Formula Weight: 46.03
Flash Point: 50°(156°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.220
Refractive Index: 1.3710
Appearance: Colourless
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1209246
Merck Reference: 14,4241
UN No.: 1779
MDL No.: MFCD00003297
Vzorec: HCO₂H
Mw: 46,03 g/mol
Teplota varu: 100…101 °C
Teplota tavenia: 7…9 °C
Hustota: 1,220
Teplota vzplanutia: 50 °C (156 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003297
Číslo CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
OSN: 1779
ADR: 8,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg