Kyselina mravenčí 98-100%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00264.0100EA
0
EUR
1.00264.1000
1.00264.0100
1.00264.2500
Kyselina mravenčí 98-100%, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Kyselina mravenčí
Vzorec:
HCO₂H Mw: 46,03 g/mol Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003297 Číslo CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 OSN: 1779 ADR: 8 (3),II |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 4 °C |
Molar Mass | 46.03 g/mol |
Boiling Point | 101 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 42 hPa (20 °C) |
Flash Point | 48 °C |
Explosion Limit | 12 - 38 %(V) |
Density | 1.22 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.2 (10 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 480 °C |