Tlačiť
Kyselina mravenčí 98+%, pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO147930100EA 412.07 EUR
ACRO147930100 ACRO147930025 ACRO147932500 ACRO147930250 ACRO147930010
Kyselina mravenčí 98+%, pure
Kyselina mravenčí
Vzorec: HCO₂H
Mw: 46,03 g/mol
Teplota varu: 101 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 8 °C
Hustota: 1,22 g/cm³
Teplota vzplanutia: 50 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00003297
Číslo CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
OSN: 1779
ADR: 8,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3720 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤20 APHA
Titration with NaOH ≥98.0 %