Tlačiť
Octan draselný ≥99% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
0698-1KGEA 586.05 EUR
0698-1KG 0698-50KG 0698-2.5KG 0698-12KG 0698-25KG
Octan draselný ≥99% ACS
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
Mw: 98,14 g/mol
Teplota tavenia: 304 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012458
Číslo CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 12,07764
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/72/16640572.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.003%
Heavy Metals ≤ 0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, Water) @25 °C 6.5 – 9
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.03%
Sulphate ≤0.002%