Tlačiť
Octan amonný ≥98.0%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
153164REA 62.83 EUR
153164R
Octan amonný ≥98.0%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
Mw: 77,08 g/mol
Teplota tavenia: 114 °C
Hustota: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013066
Číslo CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/04/16640604.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Obsah Min. 98,0 %
pH (20°C; 5 %) 6,5 - 7,5
Fe (železo) Max. 1 ppm
Pb (olovo) Max. 1 ppm
Transmitance (254 nm) (1 mol/l) Min. 98,0 %