Tlačiť
1-chlorbutan ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83631.320EA 305.51 EUR
83631.320
1-chlorbutan ≥99.7%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
1-chlorbutan
Vzorec: CH₃(CH₂)₃Cl
Mw: 92,57 g/mol
Teplota varu: 78,4 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –123 °C
Hustota: 0,8862 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001009
Číslo CAS: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
OSN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/58/18/725818.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.70 %
Water Max. 0.0100 %
Water (KF) Max. 0.0005 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Transmittance (227 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (232 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (250 nm) Min. 98.0 %
Conforms to BDH 15294 Passes test