Tlačiť
Dichlormethan stabilizovaný for residue analysis, for pesticide residue analysis
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
Stabilizácia: Stabilised with amylene
ACRO326600025EA 174.29 EUR
ACRO326600025 ACRO326600010
Dichlormethan stabilizovaný for residue analysis, for pesticide residue analysis
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Mw: 84,93 g/mol
Teplota varu: 39,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –97 °C
Hustota: 1,325 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (K.F.)
GC (ECD) Passes test, (FID) Passes test
Stabilizer Approx. 50 ppm amylene
Residue after evaporation ≤2 ppm