Tlačiť
Dichlormethan 99.9% stabilizovaný for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
Stabilizácia: Stabilised with amylene
ACRO326760010EA 108.04 EUR
ACRO326760010 ACRO326760100 ACRO326760025
Dichlormethan 99.9% stabilizovaný for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Mw: 84,93 g/mol
Teplota varu: 39…40 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –97 °C
Hustota: 1,325 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
UV at 235 nm A: ≤0.5
UV at 240 nm A: ≤0.108
UV at 260 nm A: ≤0.009
Color scale ≤5 APHA
Stabilizer 0.003 to 0.006 w/w % Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (HCl) ≤0.001 %