Dichlormethan 99.9% stabilizovaný for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Varování
|
Stabilizácia:
Stabilised with amylene
ACRO326760010EA
108.04
EUR
ACRO326760010
ACRO326760100
ACRO326760025
Dichlormethan 99.9% stabilizovaný for residue analysis, for trace analysis of polyaromatic hydrocarbons
Dichloromethane
Vzorec:
CH₂Cl₂ Mw: 84,93 g/mol Teplota varu: 39…40 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –97 °C Hustota: 1,325 g/cm³ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000881 Číslo CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 OSN: 1593 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,06140 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.02 % (Coulometric) |
GC | ≥99.9 % |
UV | at 235 nm A: ≤0.5 |
UV | at 240 nm A: ≤0.108 |
UV | at 260 nm A: ≤0.009 |
Color scale | ≤5 APHA |
Stabilizer | 0.003 to 0.006 w/w % Amylene |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity (HCl) | ≤0.001 % |