Tlačiť
Dichlormethan 99+% stabilizovaný, Extra Pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
Varování
Stabilizácia: Stabilised with amylene
ACRO383780025EA 122.24 EUR
ACRO383780025 ACRO383780010 ACRO383780250
Dichlormethan 99+% stabilizovaný, Extra Pure
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Mw: 84,93 g/mol
Teplota varu: 39…40 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –97 °C
Hustota: 1,325 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.05 %