Tlačiť
Dichlormethan ≥98% stabilizovaný, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Stabilizácia: Stabilised with ethanol 0,15 %
25629.557EA 0 EUR
25629.557 25629.364 25629.466 25629.295
Dichlormethan ≥98% stabilizovaný, TECHNICAL
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Mw: 84,93 g/mol
Teplota varu: 39,8 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000881
Číslo CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
OSN: 1593
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/30/20961430.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 98 %