Tlačiť
Chloroform 99.8% stabilizovaný for spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with ethanol
ACRO404630025EA 260.42 EUR
ACRO404630025 ACRO404635000
Chloroform 99.8% stabilizovaný for spectroscopy
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Mw: 119,38 g/mol
Teplota varu: 61 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 1,48 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000826
Číslo CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.75 % (Excluding stabilizer)
UV 1 cm cell vs water
UV at 245 nm A: ≤1.00
UV at 255 nm A: ≤0.25
UV at 260 nm A: ≤0.15
UV at 270 nm A: ≤0.05
UV at 290 nm A: ≤0.01
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acetone and aldehyde ≤0.005 %