Tlačiť
Chloroform, dehydrated (max. 0.01% H₂O) 99.0-99.6% stabilizovaný, GPR RECTAPUR® for synthesis
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Stabilizácia: Stabilised with ethanol 0,6 %
22710.321EA 133.28 EUR
22710.321
Chloroform, dehydrated (max. 0.01% H₂O) 99.0-99.6% stabilizovaný, GPR RECTAPUR® for synthesis
Chloroform
Vzorec: CHCl₃
Mw: 119,38 g/mol
Teplota varu: 61,7 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –63 °C
Hustota: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000826
Číslo CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
OSN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 99.6 %
Density (20/4) 1.473 - 1.489
Ethanol 0.1 - 1.0 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm