Kyselina trifluoroctová ≥99.5% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
44630.5YEA
503.58
EUR
44630.5Y
44630.AP
44630.AY
Kyselina trifluoroctová ≥99.5% for HPLC
Kyselina trifluoroctová
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.480
Refractive Index: 1.2840
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Pungent
Melting Point: -15°
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Vzorec:
CF₃COOH Mw: 114,02 g/mol Teplota varu: 72…73 °C Teplota tavenia: –15 °C Hustota: 1,480 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004169 Číslo CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 OSN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 13,09754 |