Tlačiť
Hexylamine 99%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO204720050EA 26.95 EUR
ACRO204720050 ACRO204725000 ACRO204720010 ACRO204721000
Hexylamine 99%
Hexylamine
Vzorec: H₃C(CH₂)₄CH₂NH₂
Mw: 101,19 g/mol
Teplota varu: 131 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –19 °C
Hustota: 0,75 g/cm³
Teplota vzplanutia: 27 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 111-26-2
EINECS: 203-851-8
OSN: 2734
ADR: 8,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %