Diethylether ≥99.5% stabilizovaný, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with ethanol < 1%
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83659.320EA
135.8
EUR
83659.320
Diethylether ≥99.5% stabilizovaný, PESTINORM® for pesticide residue analysis
Diethylether
Vzorec:
(CH₃CH₂)₂O Mw: 74,12 g/mol Teplota varu: 35 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –123 °C Hustota: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –40 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011646 Číslo CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 OSN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (on anhydrous substance) | Min. 99.50 % |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.0200 % |
Pesticide analysis (Lindane/ECD) | Max. 5 ng/l |