Diethylether, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.8% stabilizovaný
Dodávateľ: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
Stabilizácia:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 7-10 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83671.230EA
138.41
EUR
83671.230
Diethylether, anhydrous (max. 0.005% H₂O) ≥99.8% stabilizovaný
Diethylether
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Vzorec:
(CH₃CH₂)₂O Mw: 74,12 g/mol Teplota varu: 35 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: –123 °C Hustota: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: –40 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011646 Číslo CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 OSN: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on anhydrous) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Residue on evaporation | Max. 0.0003 % |
Water | Max. 0.0050 % |