1-Butanol 99%, Extra Pure
Dodávateľ: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
107690250.EA
604.62
EUR
107690250.
107690025.
107690010.
1-Butanol 99%, Extra Pure
1-Butanol
Vzorec:
H₃C(CH₂)₂CH₂OH Mw: 74,12 g/mol Teplota varu: 117,6 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –89 °C Hustota: 0,81 g/cm³ Teplota vzplanutia: 35 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002964 Číslo CAS: 71-36-3 EINECS: 200-751-6 OSN: 1120 ADR: 3,III REACH: 01-2119484630-38 Merck Index: 13,01539 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3980 to 1.4000 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % (Coulometric) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |