Tlačiť
1-Butanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83633.290EA 79.78 EUR
83633.290
1-Butanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
1-Butanol
Vzorec: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
Mw: 74,12 g/mol
Teplota varu: 117,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89 °C
Hustota: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 30 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002964
Číslo CAS: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
OSN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 13,01539
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/44/730744.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Acidity (as CH3COOH) Max. 0.002 %
Colour Max. 10 APHA
Residue after evaporation Max. 0.0005 %(m)
Water (KF) Max. 0.05 %(m)
Transmittance (210 nm) Min. 20 %
Transmittance (230 nm) Min. 70 %
Transmittance (270 nm) Min. 90 %
Transmittance (310 nm) Min. 98 %