Tlačiť
1-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83635.320EA 276.42 EUR
83635.320
1-Propanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
1-Propanol
Vzorec: H₃CCH₂CH₂OH
Mw: 60,1 g/mol
Teplota varu: 97 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –127 °C
Hustota: 0,8053 g/cm³ (20 °C. DIN 51757)
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002941
Číslo CAS: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
OSN: 1274
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08027
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/16/15/731615.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (GC) Min. 99.80 %
Acidity Max. 0.0005 %
Alkalinity Max. 0.0002 %
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0010 %
Water Max. 0.0500 %
Transmittance (230 nm) Min. 50.0 %
Transmittance (240 nm) Min. 80.0 %
Transmittance (270 nm) 98.0 %
Conforms to BDH 15303 Passes test