Tlačiť
2-Propanol 99.5+%
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO149320010EA 70.19 EUR
ACRO149320010 ACRO149320100 ACRO149320050 ACRO149320250 ACRO149320025
2-Propanol 99.5+%
2-Propanol
Vzorec: (CH₃)₂CHOH
Mw: 60,1 g/mol
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –89,5 °C
Hustota: 0,785 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011674
Číslo CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
OSN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.50 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %