Tlačiť
Ethanol absolute ≥99.8%, Electran for molecular biology
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
437433TEA 107.26 EUR
437433T 437435L 437435LDP 437433TDP
Ethanol absolute ≥99.8%, Electran for molecular biology
Ethanol
Objednávacie informácie: WARNING : This alcohol is regulated. Please contact VWR.
Vzorec: C₂H₅OH
Mw: 46,07 g/mol
Teplota varu: 78,3 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –117 °C
Hustota: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
OSN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.8 %
Appearance Clear colourless liquid
DNases (exo- and endonucleases) Not detected
RNases Not detected
Proteases Not detected
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Heavy metals (as Pb) Max. 1 ppm
Non-volatile residue Max. 0.0010 %
Water Max. 0.2 %