Tlačiť
Methanol 99.9% for spectroscopy
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO167830025EA 208.99 EUR
ACRO167830025 ACRO167835000
Methanol 99.9% for spectroscopy
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Mw: 32,04 g/mol
Teplota varu: 64,7 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,791 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.85 %
UV at 205 nm A: ≤1
UV at 210 nm A: ≤0.6
UV at 220 nm A: ≤0.3
UV at 230 nm A: ≤0.15
UV at 240 nm A: ≤0.05
UV at 260 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0003 %