Tlačiť
Methanol 99.8%, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Dodávateľ: Thermo Scientific
Nebezpečí
ACRO326630010EA 68.22 EUR
ACRO326630010 ACRO326630025
Methanol 99.8%, ECD tested for pesticide analysis for residue analysis
Methanol
Vzorec: CH₃OH
Mw: 32,04 g/mol
Teplota varu: 64,6 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –98 °C
Hustota: 0,791 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004595
Číslo CAS: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
OSN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Color scale ≤10 APHA
GC/ECD (as lindane) ≤5 ng/l
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.003 %